Learn More
Invitrogen™ Mélange d’enzymes Gateway™ LR Clonase™ II
Contient des enzymes et un tampon dans un mélange unique afin de permettre une préparation pratique de réactions de dix microlitres en moins d’étapes de pipetage.
Marque:  Invitrogen™ 11791020
255.94 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10134992
  • 382.00€ / 20 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Le mélange d’enzymes Gateway™ LR Clonase™ II catalyse la recombinaison in vitro entre un clone d’entrée (avec un gène d’intérêt accompagné de sites attL) et un vecteur de destination (avec des sites attR) pour générer un clone d’expression
  • Il contient des enzymes et un tampon dans un mélange unique afin de permettre une préparation pratique de réactions de dix microlitres en moins d’étapes de pipetage
  • Stabilité du produit garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé à -20°C ou -80°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Le mélange enzymatique Gateway™ LR Clonase™ II comprend une solution de protéinase K (2 μg/μl) et un vecteur de contrôle positif. Conserver à -20°C ou -80°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
LR Clonase
20 réactions
Clonase™, Gateway™
Glace carbonique
Tampon enzymatique
Mélange enzymatique LR Clonase
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3051196 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number11791020
Numéro de lot2983289 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number11791020
Numéro de lot2516080 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number11791020
Numéro de lot2471415 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number11791020
Numéro de lot2521194 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number11791020
Nom du produit
Invitrogen™ Mélange d’enzymes Gateway™ LR Clonase™ II > 20 réactions