Learn More
Invitrogen™ InstantOne ELISA Cell Lysis Buffer (5X)
Combinez ce tampon avec la solution d’amplification (nº de cat. IOES1) pour obtenir le mélange de lyse cellulaire 5x utilisé dans les kits ELISA phospho InstantOne. Le tampon de lyse cellulaire 5x contient une combinaison de détergents, d’inhibiteurs de phosphatase, de sels et de tampons. Le mélange de lyse cellulaire peut être appliqué à de nombreuses cellules et tissus.
Marque: Invitrogen™ IOCLB1
Description
- Le mélange de lyse cellulaire 5x est utilisé pour lyser les cellules en présence d’un milieu de culture et est généralement utilisé pour lyser les cellules non adhérentes
- Diluez le mélange de lyse cellulaire 5x dans de l’eau dans un rapport de 1 à 5 pour obtenir un mélange de lyse cellulaire 1x
- Le mélange 1x permet de lyser les cellules après l’élimination du milieu de culture. Il est généralement utilisé pour lyser les cellules adhérentes ou les cellules non adhérentes qui ont été récoltées par centrifugation
- Le mélange de lyse doit être utilisé comme diluant pour toute dilution des lysats cellulaires requis
- Le complément du mélange de lyse cellulaire avec des composants supplémentaires (par exemple, inhibiteurs de protéases, agents chélateurs, détergents) doit être testé au cas par cas pour que la compatibilité avec les dosages ELISA InstantOne soit assurée
- Inclus dans les kits ELISA InstantOne
Spécification
Tampon de lyse cellulaire | |
100 mL | |
Liquide | |
ELISA |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
IOCLB1-4126 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | IOCLB1 |
IOCLB1-4143 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | IOCLB1 |
IOCLB1-4153 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | IOCLB1 |
IOCLB1-4140 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | IOCLB1 |
IOCLB1-3551 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | IOCLB1 |