Learn More
Miele Professional™ Buses d’injecteur
Buses d’injection SD-B pour butyromètres
Marque:  Miele Professional™ 3583540
66.59 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15420575
  • 68.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour les unités d’injecteurs mobiles
  • Filetage compris, 4 x 140 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire
223 mm
Acier inoxydable
240 mm
Nom du produit
Miele Professional™ Buses d’injecteur > Profondeur : 240 mm