Learn More
Miele Professional™ Buses d’injecteur
Buses d’injecteur avec supports en plastique
Marque: Miele Professional™ 3810330
38.49 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient aux unités d’injecteurs mobiles standard et aux paniers à injection
- Convient à la mesure des flacons et des tubes à essai, par exemple
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire | |
2,5 x 110 mm (dia. x L) |
Buse d’injection | |
ID 110 | |
Support plastique | |
1 de chaque |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Miele Professional™ Buses d’injecteur > Type de produit : ID 110
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu