Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes RP DNAPac™
Obtenez une séparation LC et LC-MS haute résolution des oligonucléotides, y compris des fragments d’ADN/ARN double brin (db), à l’aide de ces colonnes en phase inverse DNAPac.
Marque:  Thermo Scientific™ 950-00
524.27 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18078201
  • 526.89€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Obtenez des séparations supérieures des oligonucléotides en phase inverse en utilisant les colonnes HPLC RP Thermo Scientific™ DNAPac™. La chimie unique des colonnes est conçue pour l’analyse d’oligonucléotides et de fragments d’ADN/ARN double brin (db) à l’aide de la méthode LC-UV ou LC-MS. La chimie de ces colonnes offre d’excellentes performances sur une large gamme de pH, de températures et de compositions de phase mobile. En outre, la large taille des pores de la résine offre une excellente séparation des grands acides nucléiques double brin, jusqu’à 10 000 paires de base.
La colonne en phase inversé (RP) DNAPac RP est basée sur une résine polymère avec larges pores sphériques de 4 μm spécialement conçue pour la séparation des oligonucléotides et des fragments d’ADN/ARN. La phase stationnaire est très stable à des pH (0-14) et des températures (5-110 °C) extrêmes et est entièrement compatible avec les solvants organiques et les réactifs de paires d’ions adaptés à la spectrométrie de masse, tels que la triéthylamine (TEA) et l’hexylamine (HA). La grande taille des pores de la résine polymère permet la séparation efficace d’acides nucléiques de petite et grande taille avec un faible transfert. La colonne peut être utilisée sur des instruments HPLC et UHPLC, offrant une haute résolution à haut débit pour les oligonucléotides et résout les segments d’ADNdb de petite et très grande taille.
  • Conçues pour les séparations à paire d’ions en phase inverse (IP-RP) LC et LC/MS des oligonucléotides et des acides nucléiques double brin
  • Haute résolution et haut débit
  • Excellente compatibilité MS
  • Large gamme de pH opérationnelle (0 à 14) et grande stabilité thermique (jusqu’à 110 °C)
  • Matériel biocompatible pour éliminer l’absorption d’analytes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Support de cartouche de protection pour colonne semi-préparative
10 mm
jusqu’à 110 °
Colonne préparative
21.2 mm
Chaque
DNAPac
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes RP DNAPac™ >