Learn More
Asecos™ Module d’extraction
Pour la ventilation technique de jusqu’à 4 armoires de stockage de sécurité.
Marque:  Asecos™ 8678
Code produit. 15816234
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Montage mural
  • En tôle d’acier revêtue de poudre
  • Avec contrôle de la qualité de l’air évacué
  • Conforme CE
  • Antidéflagrant, étiquette ATEX : CE Ex II 3/-G Ex c IIC T4
Spécification
Spécification
375 x 600 x 600 mm
Armoires de stockage de sécurité
Acier
Ventilation technique
25 kg
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Asecos™ Module d’extraction > Taille : 375 x 600 x 600 mm