Learn More
uvex Batterie 1733
Une batterie externe mobile avec avertissement flash pour les appareils pouvant être chargés via des ports USB.
Marque: uvex 1733200
17.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Batterie externe mobile pour les appareils chargés via USB
- Rechargeable avec un câble micro USB ou un chargeur
- Voyant LED
- Livraison : Power Bank, câble micro-USB
- Capacité : 3000 mAh
Spécification
Battery Pack | |
OSRAM POWERBANK 895065 | |
Appareils chargés via USB | |
approx. 83 g | |
1 A |
Oui | |
Lithium Polymer | |
Voyant LED | |
5 V |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Batterie 1733 > 5 V
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu