Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC Hypersil™ SAS C1
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 pour séparer les composés modérément polaires et multifonctionnels.
704.98€ - 743.39€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
Diamètre (métrique) | 4,6 mm de dia.int. |
Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11537481
|
Thermo Scientific™
30505-124630 |
120 mm |
704.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11547481
|
Thermo Scientific™
30505-204630 |
200 mm |
743.39€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Matériau de phase inverse à courte chaîne alkyle
- Sélectivité pour les composés polaires et multifonctionnels
- Elles peuvent être utilisées pour les séparations par paire d’ions
Spécification
Colonne analytique | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L13 | |
Silice sphérique, entièrement poreuse de type A | |
Mode mixte | |
Phase inverse et appariement d’ions |
4,6 mm de dia.int. | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
C1 | |
2,50% | |
No |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes LC Hypersil™ SAS C1