Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour remplisseurs de pipettes S1
Intégrez les accessoires de remplisseur de pipettes S1 Thermo Scientific™ au remplisseur de pipettes S1.
Marque:  Thermo Scientific™ 9065-11
67.69 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10200124
  • 91.00€ / 4 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Ajoutez ces accessoires à votre remplisseur de pipettes S1 et prolongez son utilisation.
Caractéristiques :
  • Le support mural et le support de table permettent un rangement optimal entre deux applications. Rechargez la poire pour pipette à partir des deux modèles de portoirs en branchant le chargeur sur une prise d’alimentation. Rangez la poire pour pipette lorsque vous travaillez sous des hottes à flux laminaire pour économiser de l’espace.
  • L’ailette du portoir permet de régler la poire pour pipette sans avoir à retirer ou vider la pipette sérologique.
  • Le filtre facile à changer empêche la contamination croisée de la pipette par des aérosols ou des liquides, grâce à un adaptateur en silicone autoclavable.
  • Le support de pipettes de 1 ml assure aux pipettes de 1 ml un rangement aussi sécurisé que celui des pipettes de plus grande taille.
Remarque : le support à ailettes n’est ni utilisable, ni vendu aux États-Unis et ne peut pas être importé aux États-Unis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Poire pour pipette S1
Adaptateur en silicone pour pipettes sérologiques
4/Cs.
Vidéos
  • Thermo Scientific S1 pipette filler Redefining pipetting performance
  • Thermo Scientific S1 pipette filler Redefining pipetting performance
Nom du produit
Thermo Scientific™ Accessoires pour remplisseurs de pipettes S1 > Pipette en silicone, quantité 4/boîte
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.