Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Hypersil™ APS-2
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 1,90% ; Taille des pores : 120 Å ; Phase de colonne : Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Marque:  Thermo Scientific™ 30705-304030
Code produit. 11507491
  • 890.82€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
  • Il s’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
  • 4/boîte
  • Caractéristiques de la phase solide APS-2
  • Sensibilité supplémentaire pour les sucres
  • Utilisable en trois modes : phase inverse, phase normale, échange d’anions faibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
300 mm
2,5 à 8
170 m²/g
Amino (NH2)
Silice
Mode mixte
4 mm de dia.int.
5 μm
120 Å
L8
Hypersil classique
1,90%
Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Hypersil™ APS-2 > Dia. int. de 4 mm