Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubes à essai de culture cellulaire en verre sodocalcique
Utilisez les tubes à essai de culture cellulaire en verre sodocalcique Kimble Chase™ pour analyser le matériel de culture cellulaire qui est essentiel aux diagnostics et à l’expérimentation.
Marque: DWK Life Sciences A410013000611
17.63 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Verre sodocalcique
- Fond rond
- X 250
Spécification
Fond rond | |
100 mm | |
250/boîte | |
13 mm |
Tube à essai | |
Verre sodocalcique | |
Autoclavable |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant