Learn More
Brady™ Station de verrouillage
Fabriqué en polystyrène blanc rigide avec des trous pré-percés pour faciliter le montage sur le mur. Trous disposés tel un panneau perforé pour le perçage des crochets dans l’arrière du panneau. Les rails de cadenas intégrés peuvent contenir de 1 à 15 crochets . La station est livrée vide.
Marque: Brady™ 050993
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stations de condamnation/consignation
- Stations de condamnation murales ouvertes et vides
- Fabriqué en polystyrène blanc rigide avec des trous pré-percés pour faciliter le montage sur le mur
- Trous disposés tel un panneau perforé pour le perçage des crochets dans l’arrière du panneau
Spécification
Station de verrouillage | |
PS | |
133 mm | |
133,35 x 635 x 762 mm | |
30 in. | |
La station est fournie sans contenu | |
XL | |
635 mm |
Rouge sur blanc | |
5.25 in. | |
Adjustable Lockout Stations - Extra-large Lockout Station | |
Lockout Tagout | |
762 mm | |
1 de chaque | |
25 in. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Station de verrouillage > Dimensions : 635 x 762 mm (l x H)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu