Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à puits vides d’extraction en phase solide (SPE) HyperSep™
Ces plaques à 96 puits vides sont utilisées avec les applications de plaques à 96 puits Thermo Scientific™ HyperSep.
Marque:  Thermo Scientific™ 60300-301
Code produit. 10007734
  • 36.53€ / 40 pièces
Expédition estimée: 02-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel.
  • Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
  • Idéal pour les échantillons de grande taille et conformes aux configurations standard de l’industrie
  • Permet un traitement de routine efficace par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
  • Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits en fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité.
  • La conception innovante des plaques HyperSep à 96 puits offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthodes.
  • Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différents constituants chimiques d’adsorbants en cas de traitement simultané.
  • Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 ml
Extraction sur phase solide
Plaque SPE à 96 puits
Nom du produit
Thermo Scientific™ Plaques à puits vides d’extraction en phase solide (SPE) HyperSep™ > 1 ml