Learn More
Thermo Scientific™ Connecteurs à serrage manuel pour instruments Agilent
Les connecteurs à serrage manuel Thermo Scientific™ pour instruments Agilent sont faciles à installer, fiables et assurent des raccordements étanches.
Marque: Thermo Scientific™ 290SA133
90.45 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les connecteurs à serrage manuel Thermo Scientific™ pour instruments Agilent sont faciles à installer, fiables et assurent des raccordements étanches.
Avantages par rapport aux ferrules classiques en graphite / polymère :
- Joint métal-métal parfait éliminant la contamination et produisant un bruit de fond air / eau inférieur
- Plus besoin de resserrer les ferrules, car elles s’étendent et se resserrent avec le raccord lors de l’utilisation de la chromatographie en phase gazeuse
- Facile à manipuler avec écrou qui peut être touché même avec un injecteur / détecteur chaud
- Aucun outil n’est nécessaire
Spécification
Joint de base pour injecteur à débit divisé / non divisé | |
Joint de base pour injecteur ; 2/boîte | |
Instruments GC TRACE série 1300 et GC Agilent | |
2/boîte |