Learn More
Thermo Scientific™ Cartouche HyperSep™ Aminopropyl
Bénéficiez d’une excellente rétention des médicaments, métabolites et isomères structuraux avec ces cartouches SPE à aminopropyle qui permettent les interactions polaires et les échanges d’anions.
Marque:  Thermo Scientific™ 60108-738
Code produit. 10055634
  • 225.10€ / 20 pièces
Expédition estimée: 10-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches à aminopropyle Thermo Scientific™ HyperSep™ offrent un adsorbant polaire pour les interactions polaires et d’échange d’anions.Les composés chimiques offrent une excellente rétention des médicaments, métabolites et isomères structuraux.Exemples d’applications :
  • Séparation des isomères structuraux
  • Médicaments et métabolites dans des fluides biologiques
  • Saccharides, phénols et produits pétroliers
L’adsorbant utilisé dans les cartouches SPE HyperSep Aminopropyl agit comme un échangeur d’anions faibles. Il présente également une meilleure rétention des anions forts tels que les acides sulfoniques.
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
15 ml
2 000 mg
Système Thermo Scientific HyperSep-96
HyperSep
Cartouche d’extraction en phase solide
Boîte de 20
Poids du lit de 2 g ; volume de colonne de 15 ml
Extraction d’acides forts via des interactions d’échange d’anions et polaires
40 à 60 μm
HyperSep Aminopropyl
15 ml
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cartouche HyperSep™ Aminopropyl > Poids du lit de 2 g ; volume de colonne de 15 ml