Learn More
Thermo Scientific™ Cartouche HyperSep™ Aminopropyl
Bénéficiez d’une excellente rétention des médicaments, métabolites et isomères structuraux avec ces cartouches SPE à aminopropyle qui permettent les interactions polaires et les échanges d’anions.
106.85€ - 352.82€
Spécification
À utiliser avec (application) | Extraction d’acides forts via des interactions d’échange d’anions et polaires |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Système Thermo Scientific HyperSep-96 |
Granulométrie | 40 à 60 μm |
Gamme de produits | HyperSep |
Adsorbant | HyperSep Aminopropyl |
Code produit | Marque | Poids du lit | Capacité de la colonne (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids du lit | Capacité de la colonne (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10725764
|
Thermo Scientific™
60108-364 |
100 mg | 1 ml |
260.57€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11577581
|
Thermo Scientific™
60108-424 |
50 mg | 1 ml |
257.13€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10680046
|
Thermo Scientific™
60108-425 |
200 mg | 3 ml |
227.13€
50 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10045824
|
Thermo Scientific™
60108-432 |
1 000 mg | 6 ml |
220.23€
30 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10385053
|
Thermo Scientific™
60108-518 |
500 mg | 3 ml |
204.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10385003
|
Thermo Scientific™
60108-519 |
500 mg | 6 ml |
208.69€
30 pièces |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10055634
|
Thermo Scientific™
60108-738 |
2 000 mg | 15 ml |
225.10€
20 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10330955
|
Thermo Scientific™
60108-739 |
5 000 mg | 25 ml |
352.82€
20 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10026164
|
Thermo Scientific™
60108-740 |
10 000 mg | 75 ml |
255.04€
10 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17771649
|
Thermo Scientific™
60108-429 |
50 mg | 3 mL |
182.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15840645
|
Thermo Scientific™
60108-519-P |
500 mg | 6 ml | N/A | ||||||
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches à aminopropyle Thermo Scientific™ HyperSep™ offrent un adsorbant polaire pour les interactions polaires et d’échange d’anions.Les composés chimiques offrent une excellente rétention des médicaments, métabolites et isomères structuraux.Exemples d’applications :
- Séparation des isomères structuraux
- Médicaments et métabolites dans des fluides biologiques
- Saccharides, phénols et produits pétroliers
L’adsorbant utilisé dans les cartouches SPE HyperSep Aminopropyl agit comme un échangeur d’anions faibles. Il présente également une meilleure rétention des anions forts tels que les acides sulfoniques.
Cartouches et plaques pour SPE HyperSepLes cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à 96 puits HyperSep offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différents constituants chimiques d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Spécification
Extraction d’acides forts via des interactions d’échange d’anions et polaires | |
40 à 60 μm | |
HyperSep Aminopropyl |
Système Thermo Scientific HyperSep-96 | |
HyperSep | |
Cartouche d’extraction en phase solide |