Learn More
Ansell™ Gants industriels à usage spécifique HyFlex™
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Description
- Pour l’assemblage de petites pièces telles que des petits roulements, des joints et des ressorts
- Doublure en nylon
- Structure en maille
- Revêtement en PUR
- Finition paume enduite
- Manchettes maillées
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Polyuréthane |
Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE III EN 388 : 3121, ANSI, marquage CE |
Matériau de la manchette | Polyuréthane |
Coating Material | Polyuréthane |
Type de produit | Gants légers |
Dimensions | 8 |
Modèle | 11 / 601 |
Type de manchette de gant | Maille |
Doublure | Nylon |
Type de paume | Paume enduite |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants industriels à usage spécifique HyFlex™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu