Learn More
Ansell™ Gants légers en PUR blanc et gris Sensilite™ série 48-135
Code produit. 15240009 Tous les produits Ansell Produits
8
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Répondent à la plupart des besoins de protection contre les décharges électrostatiques et offrent souplesse et dextérité.
  • Gants à usage spécifique
  • Doublure en nylon jauge 15
  • L’ajout de la fibre de carbone offre une solution économique pour protéger les produits
  • Sans coutures et vaste gamme de tailles pour assurer le confort et un parfait ajustement
  • La paume enduite de PUR offre une bonne résistance mécanique et une durabilité optimale
  • Le modèle avec enduction sur le bout des doigts permet un meilleur ajustement et une plus grande flexibilité
  • Il empêche également le transfert de transpiration sur les pièces électroniques
Applications :
  • Assemblage final du tableau de bord, des câbles et des fils
  • Assemblage final des composants électroniques et des cartes mères
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Polyuréthane
Certifications/Conformité Marquage CE, EN 388 : 113X
Matériau de la manchette Polyuréthane
Coating Material Polyuréthane
Type de produit Gants légers
Dimensions 8
Modèle 48-135
Type de doigt Extrémité des doigts revêtue
Type de manchette de gant Maille
Doublure Fibre de carbone et nylon
Type de paume Paume enduite
Quantité 144 paires
Résistant à Bonne résistance mécanique
Séries 48-135
Nom du produit
Ansell™ Gants légers en PUR blanc et gris Sensilite™ série 48-135 >