Learn More
Bleu dhydroxynaphtol, indicateur pour la titration des métaux, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydroxynaphthol blue |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Spectre IR | Se conforme à la structure |
Poids de la formule | 620.47g/mol |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 50 g |
Forme physique | Liquid |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 10
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bleu dhydroxynaphtol, indicateur pour la titration des métaux, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu