Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de TIM-4 humaine
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ EH455RBX10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La famille de protéines contenant des domaines d’immunoglobulines de cellules T et de mucine (TIM, pour T cell immunoglobulin and mucin domain containing) code pour des récepteurs de surface cellulaire impliqués dans la régulation de l’immunité médiée par les cellules T (Th)-1 et -2. La TIM-4, qui est exprimée de manière préférentielle sur les macrophages et les cellules dendritiques, est le ligand naturel de TIM-1, et cette liaison conduit à l’expansion des cellules T et à la production de cytokines. Contrairement aux autres membres de la famille TIM, TIM-4 n’a pas de séquence de signal de phosphorylation de la tyrosine putative dans son domaine intracellulaire. Le gène TIM-4 est situé à un locus associé à la prédisposition à l’asthme chez les souris et les humains. De par sa connexion avec la réactivité de Th2 déclenchée par TIM-1, il peut être considéré comme un gène candidat de maladie / prédisposition pour l’asthme.
Spécification
Q96H15 | |
20 pg/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
TIMD4 | |
< 10% | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
20 à 5 000 pg/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
91937 | |
< 12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite|Étalon|Concentrat de diluant de dosage|Anticorps de détection biotinylé|SAV-HRP|Tampon de lavage|ChromogèneSolution d’arrêt|Couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
10 x 96 tests | |
Sérum, 50 μl|Surnageant, 50 μl|Plasma, 50 μl | |
TIM-4 (TIMD4) | |
4 h 45 min |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Kit ELISA de TIM-4 humaine > 10 x 96 tests
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu