Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Compact
Oxoid AnaeroGen Compact est un système de production de gaz anaérobie simple pour l’incubation anaérobie de quatre boîtes de Pétri maximum ou d’un panel d’identification.
Marque: Thermo Scientific™ AN0010C
49.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Oxoid AnaeroGen Compact est un système de production de gaz anaérobie simple pour l’incubation anaérobie de quatre boîtes de Pétri maximum ou d’un panel d’identification.
- Utilisez 1 sachet / pochette en plastique compacte
- À utiliser avec le clip de scellage compact AnaeroGen™, réf. AN0005C
Comprend : 10 sachets et 10 pochettes
Spécification
AnaeroGen Compact | |
10 sachets et 10 pochettes | |
Thermo Scientific Oxoid™ | |
10/paquet |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.