Learn More
Macherey-Nagel™ Papier à pH
Mesurez le pH simplement et facilement. Le papier pH Macherey-Nagel™ est fourni dans un format circulaire avec une grande variété de gammes de pH.
Marque: Macherey-Nagel™ 90205
Description
Mesurez le pH simplement et facilement.Le papier pH Macherey-Nagel™ est fourni dans un format circulaire avec une grande variété de gammes de pH.
- Papiers indicateurs universels et spéciaux - mesure simple du pH
- Papiers indicateurs universels et spéciaux fournis dans des bobines en plastique qui garantissent une protection contre des facteurs externes.
- Toujours prêts à l’emploi.
- La couleur de réaction du papier est comparée à l’échelle des couleurs et indique le pH. Permet une mesure de pH très simple.
Spécification
ISO 9001 | |
Rouleau | |
1Chaque |
0,5 à 5,5 | |
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5 | |
Papier à pH |