Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Cerebellum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Applications: Western Blot, Immunoprecipitation
Marque: Novus Biologicals™ NB820-59180
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The Human Brain Cerebellum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spécification
Western Blot | |
1 mg | |
Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebellum (left) | |
Normal | |
Human | |
Human Brain Cerebellum Whole Tissue Lysate (Adult Normal) | |
Adulte |
Brain | |
HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors | |
Whole | |
Human | |
5 mg/mL | |
-80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Native |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ Human Brain Cerebellum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) > 1mg
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu