Learn More
Fisherbrand™ Instrument de mesure de l’oxygène dissous portatif Traceable™
Code produit. 11754266 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (application):
DO
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11754266
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Sonde, solution électrolytique, câble de 40 po (101,6 cm), pile alcaline 9 V, sortie RS-232-C, deux têtes de sonde de rechange
Requires
L’accessoire du système d’acquisition de données DAS-3™ (11-661-22) ou du système d’enregistrement de données DAS-4™ (06-662-72) est nécessaire pour transférer des données vers un fichier informatique
Traçabilité aux normes NIST™.
  • De grands chiffres affichent simultanément l’oxygène dissous et la température
  • Plage d’oxygène dissous, 0,0 à 20,0 mg/l, résolution de 0,1, précision de ± 0,4 mg/l
  • Plage de températures, 0° à 60°C (32° à 140°F), ± 0,8°C (± 1,5°F)
  • L’instrument de mesure récupère les mesures les plus élevées, les plus basses et les moyennes ; le bouton HOLD fige l’affichage
  • La sortie RS-232-C se connecte à un ordinateur ou à un enregistreur de données pour le suivi et l’enregistrement des résultats
Informations sur la commande
Dimensions 1,25 x 3 x 7 po (l x L x H) (3,2 x 7,6 x 17,8 cm) ; poids 9,5 oz (269 g). Adaptateur 115 V (11-661-23) disponible séparément
Certifications
Individually serial-numbered Traceable™ Certificate is provided from an ISO™ 17025 calibration laboratory accredited to A2LA. ISO 17025 Certificate provided to indicate instrument traceability to standards provided by NIST
Spécification
Comprend Sonde, solution électrolytique, câble de 40 po (101,6 cm), pile alcaline 9 V, sortie RS-232-C, deux têtes de sonde de rechange, programme d’échantillons qui sauvegarde 100 relevés
Sorties RS232C
À utiliser avec (application) DO
Plage (métrique) de températures 0°C à 60°C
Résolution (température) 0,1°C
Précision (température) plusmn;0,8°°C
Type d’affichage LCD
Certifications/Conformité ISO 17025, NIST
Poids (métrique) 0,26 kg
Poids (impériale) 9,5 oz.
Gamme (RDO) 0 à 20 mg/l.
Gamme (OD) 0 à 20 mg/l
Gamme (salinité) 0 à 39 %
Résolution (OD) 0,1 mg/l
Gamme de détection 0 à 20 mg/l
Gamme de saturations 0 à 100 % de saturation d’air
Résolution de la saturation 0,1%
Gamme de température (impériale) 32°F à 140°F
Type de batterie Alcaline
Longueur (impériale) 1,25 in
Longueur (métrique) 3,2 cm
Largeur (impériale) 3 po
Largeur (métrique) 7.6 cm
Hauteur (impériale) 7 in.
Hauteur (métrique) 17,8 cm
Précision (DO) plusmn; 0,4 mg/l
Tension 115 V