Description
- This cut and heat-resistant glove is made with Aramid Fibers outer yarn.
- Resistant to contact, convective, and radiant heat.
- Flame-resistant glove. Glove shell will not melt, drip or propogate a flame.
- Long knitwrist cuff extends protection to the wrist.
- High level of cut protection : EN level 5 and level E.
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | ANSI ABR 3|ANSI Cut A5|CE Number|Ecovadis label|EN 388:2016 +A1:2018|EN ISO 21420:2020|EN407:2020|Category III|REACH Compliant |
Chemotherapeutic Rated | Not applicable |
Chlorinated | No |
Structure | Knit |
Matériau de la manchette | Aramid Fibers |
Accelerator Free | No |
Applications | Industrial |
Coating Material | Uncoated |
Couleur | Yellow |
Latex Free | Non |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ANSELL™ Heat and Flame Resistance ActivArmr ™ Gloves >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu