Learn More
Honeywell™ Gants ARATHERMA FIT Code produit.: 12605343
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Honeywell™ Gants ARATHERMA FIT
Code produit. 12605343
Taille : 7
Click to view available options
Taille : 7
Code produit. 12605343
Marque: Honeywell™ 223208607
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants Honeywell™ ARATHERMA FIT pour la manipulation de pièces chaudes et tranchantes dans une atmosphère sèche.
  • Gant tricoté 100 % en Kevlar™
  • Doublés d’un gant tricoté en coton
  • Poignet élastique tricoté long (10 cm)
  • La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
  • Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
  • Le gant en Kevlar™ doublé de coton est agréable au toucher
  • La doublure améliore les performances mécaniques du gant tout en absorbant la transpiration
  • Le gant est ambidextre et donc plus rentable
  • L’épaisseur relative du gant (calibre 7) lui permet d’absorber les chocs, ce qui le rend adapté à la manipulation d’objets lourds
  • Le matériau offre une bonne résistance aux coupures et une protection contre les risques thermiques (chaleur de contact).
  • La longueur du poignet tricoté offre une protection pour l’avant-bras
  • Fournit une protection contre l’exposition à la chaleur de niveau 2, efficace jusqu’à 250°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Normes de base EN 420-2003, risques mécaniques EN 388-2016, risques thermiques EN 407-2004
Description 10 jauge
Couleur Jaune
Hand Ambidextres
Matériau Fibre d’aramide Dupont™ Kevlar™
Dimensions 7
Temperature (Metric) Max Efficace jusqu'à 250°C
Matériau de revêtement Coton
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell™ Gants ARATHERMA FIT >