missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HNF-3 beta/FoxA2 Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
Marque: Bio-Techne NB100-1263
415.20 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
HNF-3 beta/FoxA2 Polyclonal specifically detects HNF-3 beta/FoxA2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
Spécification
HNF-3 beta/FoxA2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide | |
forkhead box A2, Forkhead box protein A2, hepatic nuclear factor-3-beta, hepatocyte nuclear factor 3, beta, hepatocyte nuclear factor 3-beta, HNF-3B, HNF-3-beta, HNF3BTCF-3B, MGC19807, TCF3B, Transcription factor 3B | |
Goat | |
Affinity Purified | |
RUO | |
3170 | |
Human | |
IgG |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA | |
0.5 mg/mL | |
Western Blot 1-3 ug/ml, Immunohistochemistry 4 - 8 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA Detection limit 1:4000 | |
NP_068556 | |
FOXA2 | |
Peptide with sequence C-GVYSRPIMNSS corresponding to C-Terminus according to NP_710141.1. | |
0.1 mg | |
Primary | |
This antibody is expected to recognize both reported isoforms. | |
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
HNF-3 beta/FoxA2 Antibody, Novus Biologicals™ > 0.1mg; Unlabeled
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu