Learn More
Uvex™ Softshell haute visibilité 9907-Jaune
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Description
- Veste softshell haute visibilité
- Couleur : jaune signalisation/marine
- Matériau : 94 % polyester, 6 % élasthanne
- À l’intérieur : Veste softshell stylée 100 % polyester avec passepoils jaunes dans les coutures et bandes réfléchissantes sur la coque
- Nouvelle coupe avec ajustement ergonomique. veste softshell deux tons haute visibilité, manches amovibles : peut se porter comme un gilet, laminage polaire jaune signalisation à l’intérieur, fermeture éclair en plastique visible sur le devant au centre, 1 poche poitrine droite avec fermeture éclair, 2 poches latérales avec accès oblique aisé et fermeture éclair en plastique, manchons amovibles
- Manchons avec boucle et largeur réglable velcro, dos plus long
- Certifié conforme à la norme EN ISO 20471 X2 (veste) EN ISO 20471 X1 (gilet)
- Tailles : S (46/48) à XXL (62/64)
- Instructions d’entretien : Lavable à 30°C (cycle doux), pas de chlore, ne pas sécher au sèche-linge, repassage : I point, ne pas nettoyer à sec
Spécification
Spécification
Dimensions | S |
Sexe | Hommes |
Matériau | Polyester |
Couleur | Jaune |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Type de produit | Hi-vis Jacket |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Softshell haute visibilité 9907-Jaune >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu