Learn More
Uvex™ Veste softshell 7405-Bleu nuit
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Description
- Veste softshell légère uvex
- Matériau : 94 % polyester, 6 % spandex
- À l’intérieur : 100 % polyester, maille - matière respirante, hydrofuge et coupe-vent
- Manches amovibles, col montant, logo réfléchissant uvex, bandes réfléchissantes
- Tailles : S-XXXL
- Instructions d’entretien : - Lavable à 30°C, ne pas utiliser de chlore et ne pas sécher au sèche-linge, repassage 1 point
Spécification
Spécification
Dimensions | Grande taille |
Sexe | Hommes |
Matériau | Polyester |
Couleur | Bleu |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Type de produit | General Purpose Jacket |
Épaisseur | 240 g/m² |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Veste softshell 7405-Bleu nuit >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu