Learn More
Uvex™ Street Hoody Jacket 7403-Nachtblau
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Description
- Veste softshell légère uvex
- Couleur : noir/bleu
- Matériau : 94 % polyester, 6 % spandex, intérieur : 100 % polyester, maille
- Matière respirante, hydrofuge et coupe-vent, manches amovibles, col montant, logo réfléchissant uvex
- Bandes réfléchissantes
- Tailles : S-XXXL
- Instructions d’entretien : - Lavable à 30°C, ne pas utiliser de chlore et ne pas sécher au sèche-linge, repassage 1 point
Spécification
Spécification
Dimensions | Moyenne |
Sexe | Hommes |
Matériau | Polyester |
Couleur | Bleu |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Type de produit | General Purpose Jacket |
Épaisseur | 260 g/m² |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Street Hoody Jacket 7403-Nachtblau >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu