Learn More
Thermo Scientific™ Incubateur microbiologique Heratherm™ General Protocol
Menez à bien de nombreuses applications générales avec ces incubateurs General Protocol.
Marque: Thermo Scientific™ 51028131
1723.57 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24069" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réalisez de nombreuses applications générales grâce aux incubateurs microbiologiques Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol. La gamme d’incubateurs microbiologiques Heratherm General Protocol est spécialement conçue pour garantir la sécurité des échantillons, pour des applications dans les laboratoires pharmaceutiques, médicaux, de recherche et agroalimentaires.
- La convection naturelle procure un léger flux d’air et un séchage minimal
- Plage de températures allant d’une température ambiante de 5° à 75°C
- Uniformité de la température de ±0,6°C (mesurée à 37°C)
- Température de stabilité de ±0,2°C (mesurée à 37°C)
- Chambre en acier inoxydable résistant à la corrosion (AISI 430)
- Interface utilisateur conviviale pour le réglage de la température
- Grand affichage fluorescent à vide, haute lisibilité
- La porte interne en verre vous permet de voir les échantillons sans affecter la température
- Format particulièrement compact
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Prestations de service
2 ans
Spécification
4 pied cube | |
Contrôle par microprocesseur avec affichage fluorescent à vide | |
Acier inoxydable | |
2 fournis/16 max. | |
Température ambiante +5 à 75°C | |
41.4 x 46.4 x 60.8 cm (16.3 x 18.3 x 23.9 po) | |
112 lb | |
230V 50/60 Hz | |
540 W | |
50/60 Hz |
Marquage CE | |
117 l | |
Convection naturelle | |
Spécifique selon le pays | |
Incubateur microbiologique | |
56.5 x 64 x 82 cm (22.2 x 25.2 x 32.3 po) | |
51 kg | |
230 V | |
2.3 A |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Thermo Scientific Heratherm microbiological incubators
-
Thermo Scientific Heratherm microbiological incubators
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion exclusive sur les équipements et les instruments
Profitez de notre offre à durée limitée sur des équipements et des instruments de qualité supérieure pour améliorer vos capacités de recherche et de laboratoire.Code promotionnel: 24069Expire: 2025-06-30
Jours
62Heures
15Minutes
4Secondes
28