Learn More
BINDER™ Série BD-S Solid.Line - Incubateurs standard, avec convection naturelle
Les nouveaux produits de la Solid.Line séduisent par leur qualité et leur fiabilité BINDER éprouvées. Ils sont adaptés à l’incubation. Les caractéristiques de la Solid.Line sont orientées vers l’application en question et sont donc utilisées dans la recherche et l’assurance qualité.
Marque: BINDER™ 9090-0016
1477.25 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Plage de températures : +5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +70°C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Convection naturelle
- Clapet d’évacuation d’air réglable
- Contrôleur avec fonction de minuterie
- Porte intérieure en verre de sécurité trempé
- 1 portoir chromé, avec supports d’étagère
- Dispositif de sécurité de température indépendant intégré de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle
Spécification
2.2 cu. ft. | |
15 kg | |
Non autoclavable | |
Acier inoxydable | |
Naturel | |
Pas d’éclairage | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Incubateur standard | |
BDS056-230 V | |
614 x 577 x 625 mm | |
230 V | |
6,3 A |
33.1 lb. | |
BDS056-230 V, standard, Solid.Line série BD - Incubateurs standard à convection naturelle, 62 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
62 L | |
Technologie APT.line™ | |
Aucun | |
Acier inoxydable | |
1 std./3 max. | |
5°C à 70°C | |
LED | |
400 x 350 x 440 mm | |
35 kg | |
0,3 kW | |
50/60 Hz |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant