Learn More
Thermo Scientific™ Clayettes pour étuves et incubateurs Heratherm™
Étagères perforées et en grillage métallique
Marque:  Thermo Scientific™ 50135241
261.49 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12665316
  • 301.50€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Étagères perforées et en grillage métallique
Plateau perforé inoxdimension l x L: 180 x 290mmLivré avec 2 supports
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Incubateurs Heratherm Advanced Protocol Security 400 l imh400-s et incubateur General Protocol 400 l
2 supports d’étagère
20,7 po
49,08 cm
49,8 cm
Étagère
Acier inoxydable
20,7 po
21.06 po
Vidéos
  • Thermo Scientific - Heratherm heating and drying ovens
    Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens are efficient, safe and easy to use.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
    • Thermo Scientific - Heratherm heating and drying ovens
      Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens are efficient, safe and easy to use.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
      Nom du produit
      Thermo Scientific™ Clayettes pour étuves et incubateurs Heratherm™ > Tablette perforée en acier inoxydable pour incubateurs Heratherm Advanced Protocol Security de 400 L IMH400-S et incubateur General Protocol de 400 L