Learn More
BINDER™ Série BD Classic.Line - Standard-Étuves bactériologiques, à convection naturelle
GREENER_CHOICE
L’étuve bactériologique BINDER de la série BD à convection naturelle est spécialement conçue pour une utilisation continue et stable à long terme. Elle convient parfaitement à l’incubation délicate des organismes ainsi qu’au conditionnement de matières thermosensibles.
Marque:  BINDER™ 9010-0187
1638.29 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15652086
  • 2000.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plage de températures : +5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +100°C
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • convection naturelle
  • Clapet d’évacuation d’air réglable
  • Commande avec fonctions de minuteur
  • Porte intérieure en verre de sécurité trempé
  • 2 racks chromés
  • Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle de température
  • Interface d’ordinateur : RS 422
Spécification
Spécification
0.7 cu. ft.
12 kg
BD023-230 V, standard, Classic.Line série BD - Incubateurs standard à convection naturelle, 20 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
20 L
Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
Aucun
Porte en verre
2 std./4 max.
Température ambiante plus 5°C à 100°C
LED
BD023-230 V
Oui
440 x 620 x 495 mm
230 V, monophasé, 50/60 Hz, 0,2 kw, 12,5 A
0,2 kW
50/60 Hz
26.5 lb.
Contrôleur avec minuteur
Non autoclavable
Acier inoxydable
Gravité
Pas d’éclairage
1
NEMA 5-20P
Incubateur standard
Glass Door
1
222 x 277 x 330 mm
27 kg
230 V
0,9 A