Learn More
Thermo Scientific™ Incubateur microbiologique Heratherm™ General Protocol
Menez à bien de nombreuses applications générales avec ces incubateurs General Protocol.
1768.80€ - 8130.45€
Spécification
Type de contrôleur | Contrôle par microprocesseur avec affichage fluorescent à vide |
---|---|
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Technologie de convection | Convection naturelle |
Plage de températures (métrique) | Température ambiante +5°C à 75°C |
Type | Incubateur microbiologique |
Code produit | Marque | Tension | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12635306
|
Thermo Scientific™
51029334 |
230 V | 747 l |
8130.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10529070
|
Thermo Scientific™
51028130 |
230 V | 75 l |
1768.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10839810
|
Thermo Scientific™
51028131 |
230 V | 117 l |
2462.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10744262
|
Thermo Scientific™
51028132 |
230 V | 194 l |
3427.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12625306
|
Thermo Scientific™
51029322 |
230 V | 405 L |
6080.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Réalisez de nombreuses applications générales grâce aux incubateurs microbiologiques Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol. La gamme d’incubateurs microbiologiques Heratherm General Protocol est spécialement conçue pour garantir la sécurité des échantillons, pour des applications dans les laboratoires pharmaceutiques, médicaux, de recherche et agroalimentaires.
Caractéristiques Principales :- La convection naturelle procure un léger flux d’air et un séchage minimal
- Chambre en acier inoxydable résistant à la corrosion (AISI 430)
- Interface utilisateur conviviale pour le réglage de la température
- Grand affichage fluorescent à vide, haute lisibilité
- Incubateur incroyablement compact
- Plage de températures de l’ambiant +5° à 75°C
- Uniformité thermique de ±0,6°C (mesurée à 37°C)
- Stabilité thermique de ±0,2°C (mesurée à 37°C)
- La porte interne en verre vous permet de voir les échantillons sans affecter la température
Informations de Commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécification
Contrôle par microprocesseur avec affichage fluorescent à vide | |
Convection naturelle | |
Incubateur microbiologique |
Acier inoxydable | |
Température ambiante +5°C à 75°C |