Learn More
Fisherbrand™ Incubateur microbiologique à convection naturelle
Contrôleur numérique
Marque: Fisherbrand™ 50155066
1986.23 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Contrôleur numérique
- Convection naturelle
- Porte intérieure en verre pour une visualisation aisée des échantillons
- Protection contre la surchauffe
- Intérieur en acier inoxydable
- Port d’accès de série
- Empilable
- Étagères faciles à retirer et coins arrondis pour un nettoyage facilité
- Deux étagères en acier inoxydable perforées livrées de série
- Garantie deux ans pièces et main-d’œuvre
- Marquage CE
Incubation, stockage, microbiologie
Spécification
25 kg | |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
R.-U. et U.E. | |
Incubateur microbiologique | |
± 0,3°C à 37°C | |
Garantie deux ans pièces et main-d’œuvre | |
565 x 530 x 720 mm | |
230 V, 50/60 Hz |
75 l | |
Gravité | |
2 | |
Température ambiante +7 à 75°C | |
Numérique | |
± 0,8°C à 37°C | |
414 x 354 x 508 mm | |
41 kg |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Vidéos
-
Fisherbrand microbiological incubators
Fisherbrand Incubator
Taille: 805.7 kB
Fisherbrand Incubator
Taille: 807.1 kB
Instruction manual Incubator
Taille: 3.2 MB
Instruction manual Incubator
Taille: 3.1 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
31Heures
13Minutes
44Secondes
1
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Incubateur microbiologique à convection naturelle > Capacité : 75L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu