Learn More
Fisherbrand™ Flacon Headspace, filetage de précision, en verre
Disponibles avec fond plat ou rond.
Marque:  Fisherbrand™ 18 09 1311
37.91 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12951221
  • 58.80€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fond plat
  • Bouchon biseauté ou col vissant/col à sertir DIN plat
  • Verre transparent ou ambré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ambré
Verre
Headspace
CleanPack, boîte en PP
18 mL
75,5 mm
ND18
22,5 mm
20.6 ml
Taraud de précision
< 800 μl
Fond rond
100
Non
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    28
    Heures
    20
    Minutes
    22
    Secondes
    16
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.
    Code promotionnel: 24134
    Expire2025-03-31
    Jours
    1
    Heures
    3
    Minutes
    37
    Secondes
    43
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
    Jours
    28
    Heures
    20
    Minutes
    22
    Secondes
    16
  • Plusieurs fabricants
    Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.
    Code promotionnel: 24127
    Expire2025-05-31
    Jours
    59
    Heures
    20
    Minutes
    22
    Secondes
    16
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon Headspace, filetage de précision, en verre > 20 ml, 75,5 mm de hauteur, ambré