Learn More
Fisherbrand™ Joint à vis universel magnétique de 18 mm, en argent, orifice central, filetage de précision, septum assemblé
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque:  Fisherbrand™
769.74 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.74600kg
Code produit. 11865000
  • 1090.00€ / 1000 pièces
En stock
Description
  • 18 mm
  • Magnétique
  • Joint à vis universel
  • Argent
  • Orifice central
  • Taraud de précision
  • Septum assemblé
Spécification
Spécification
Silicone/PTFE
18 mm
Headspace
1,3 mm
Bleu transparent, Blanc, Argent
Acier
1000
Bouchon à vis