Learn More
Thermo Scientific™ Cocktail à usage unique inhibiteur de phosphatase Halt™
Stabilisez la phosphorylation de la sérine, de la thréonine et de la tyrosine des protéines dans les cellules et les tissus grâce à ce cocktail d’inhibiteurs de phosphatase.
Marque:  Thermo Scientific™ 78427
881.60 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11824101
  • 950.00€ / 10mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Conservez la phosphorylation des protéines dans les cellules et les tissus avec le cocktail inhibiteur de phosphatases Halt Thermo Scientific™.
  • Le cocktail inhibiteur de phosphatases Halt protège les phosphoprotéines contre les sérines / thréonines phosphatases ainsi que contre les protéines / tyrosines phosphatases (PTP) pendant la lyse cellulaire
  • Le cocktail contient un mélange de quatre inhibiteurs à spécificité large, dont le fluorure de sodium, l’orthovanadate de sodium, le pyrophosphate de sodium et le bêta-glycérophosphate
  • Dans un format d’emballage pratique 100X, le cocktail est stable à 4°C et peut être utilisé avec tous les extraits cellulaires ou tissulaires
  • Le cocktail préserve la phosphorylation des protéines dans les dosages de kinase et d’immunoprécipitation
  • La phosphorylation et déphosphorylation comprennent un interrupteur moléculaire marche / arrêt qui régule de nombreuses voies biologiques clés à l’intérieur de la cellule, notamment la transduction de signal, la division cellulaire et l’apoptose
  • Pour étudier efficacement les états d’activation de la phosphorylation, il faut inactiver les phosphatases pour empêcher leur activité incontrôlée sur la lyse cellulaire
Caractéristiques supplémentaires
  • Dépourvu d’inhibiteurs de protéases – pour une protection à la fois contre les protéases et les phosphatases, utilisez le cocktail inhibiteur de protéases et de phosphatases Halt (78420)
  • Dialysable – vous devez soit dialyser soit dessaler l’échantillon pour éliminer efficacement les inhibiteurs des extraits cellulaires avant d’exécuter les procédures qui s’avèrent incompatibles avec les composants du cocktail
  • Fourni en concentrat 100X – efficace quand il est utilisé à une concentration finale de 1X. Toutefois, les échantillons qui contiennent des niveaux particulièrement élevés d’activité des phosphatases peuvent nécessiter une concentration finale de 2 à 3X
  • Compatibilité – compatible avec la plupart des réactifs de lyse cellulaire à base de détergent, notamment toutes les solutions de lyse cellulaire Thermo Scientific Pierce
  • Format tout-en-un – inhibe aussi bien les sérines-thréonines phosphatases que les protéines-tyrosines phosphatases
  • Compatible avec les dosages protéiques appréciés – fonctionne avec les dosages protéiques standard, notamment les dosages BCA et Coomassie (Bradford)
  • Stockage pratique – le stockage en réfrigérateur (2 à 8°C) économise un espace précieux dans le congélateur et permet une utilisation immédiate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cocktail inhibiteur de phosphatase
Liquide
Inhibiteur de phosphatase
10 ml
Dès réception, conserver le produit à 4°C.Ne pas congeler.
Halt™
Inhibiteur de phosphatase
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZK395908 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number78427
Numéro de lotZF367064 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number78427
Numéro de lotYL369594 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2024 Catalog Number78427
Numéro de lotYF365004 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/06/2023 Catalog Number78427
Numéro de lotXL360213 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/01/2023 Catalog Number78427
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cocktail à usage unique inhibiteur de phosphatase Halt™ > 10 mL