Learn More
Thermo Scientific™ Flacons traités pour la culture cellulaire Nunc™ avec bouchons solides
Assurez-vous une adhérence maximale pour une large gamme de types de cellules.
Marque: Thermo Scientific™ 163371
Description
Les flacons traités pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ avec bouchons solides vous offrent une adhérence maximum pour une vaste gamme de types de cellules. Ces flacons reçoivent le traitement de surface Nunclon™ Delta exclusif pour garantir une croissance cellulaire constante. Les bouchons ventilés/fermés avec des marques Y permettent une vérification visuelle facile de la position de ventilation tout en favorisant un échange de gaz suffisant.
Caractéristiques :
- Certification Nunclon Delta, comprenant le test de quatre types de cellules différents, fournie pour chaque flacon
- Col court et large pour un accès facilité
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
Informations relatives à la commande :
Bouchons supplémentaires fournis dans chaque kit.
Comprend :
Bouchons
Spécification
Flacon Nunc de 25 cm2, bouchon solide, col incliné, 160/boîte | |
Basse | |
20 | |
Plat | |
25 cm² |
Polystyrène | |
160 | |
Stérile | |
Solide | |
Nunclon Delta |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
167518 | Certificat de conformité | 06/12/2024 | 163371 |
164988 | Certificat de conformité | 06/12/2024 | 163371 |
159683 | Certificat de conformité | 06/12/2024 | 163371 |
158550 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 163371 |
168943 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 163371 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.