Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc naturel solides
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
11 mm
17 mm
23 mm
25 mm
35 mm
57 mm
62 mm
67 mm
105 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
8 mm
14 mm
20,3 mm
26,5 mm
28,5 mm
40,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
116,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
50 pièces
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour un usage en laboratoire |
| Dureté | 46/55 IRHD |
| Longueur (métrique) | 26 mm |
| Quantité | 20/boîte |
| Couleur | Rouge |
| Diameter (Metric) Bottom | 17 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 20,3 mm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type de produit | Bouchon |