Learn More
Boîte de Pétri en PS Gosselin™
Click to view available options
Diamètre (métrique):
55 mm
140 mm
150 mm
Hauteur (métrique):
14,2 mm
20,6 mm
Évent:
0
3
6
Conditionnement:
1620 pièces
176 pièces
Description
- Adaptée à la production aseptique
- Stérilisation par irradiation
- Fond plat
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | IVD, CE Ndeg;1935/2004, ISO 11137, aseptique |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Boîte de Petri |
| Nombre de puits | 1 |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications cliniques et environnementales, les industries, la microbiologie |
| Évent | 6 |
| Hauteur (métrique) | 14,2 mm |
| Afficher plus |