Learn More
Boîte de Pétri en PS Gosselin™
Plats en polystyrène cristal, avec une planéité optimale.
Marque: Gosselin BP143-06
78.94 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Adaptée à la production aseptique
- Stérilisation par irradiation
- Fond plat
Spécification
CE, IVD, règlement CE Ndeg;1935/2004 | |
Naturel | |
Rond | |
Boîte de Petri | |
Pour les applications cliniques et environnementales, les industries, la microbiologie | |
20,6 mm |
Fermeture incluse | |
Polystyrène | |
Stérile | |
1 | |
3 | |
150 mm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
922734 | Certificat de conformité | 11/04/2025 | BP143-06 |
922733 | Certificat de conformité | 07/04/2025 | BP143-06 |
921265 | Certificat de conformité | 03/04/2025 | BP143-06 |
920082 | Certificat de conformité | 17/03/2025 | BP143-06 |
918293 | Certificat de conformité | 21/02/2025 | BP143-06 |
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30