Learn More
Boîte de Pétri en PS Gosselin™
Plats en polystyrène cristal, avec une planéité optimale.
Marque: Gosselin BP140-01
78.57 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Adaptée à la production aseptique
- Stérilisation par irradiation
- Fond plat
Spécification
CE, UL, ISO 11137 | |
Polystyrène | |
Stérile | |
1 | |
176/carton | |
20,6 mm |
Naturel | |
Rond | |
Boîte de Petri | |
Pour les applications cliniques et environnementales, les industries, la microbiologie | |
0 | |
140 mm |
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30