Learn More
Corning™ Sachets autoclavables portant un symbole de danger biologique
Pour l’élimination des déchets contaminés dans des autoclaves. Les sachets pour autoclaves Gosselin™ portant un symbole de danger biologique peuvent supporter des températures d’autoclavage allant jusqu’à 134°C/273,2°F.
Marque: Corning™ SA03-10
25.55 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Sachets en polypropylène (PP) résistants
- Résistance thermique 134°C
- Transparent
Spécification
3 L | |
40 μm | |
1/Bte | |
400 mm |
Polypropylène | |
500/carton | |
255 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
18Heures
7Minutes
28Secondes
54 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
18Heures
7Minutes
28Secondes
54 -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25