Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycine, 99+ % Code produit.: 10379223
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycine, 99+ %
Code produit. 10379223
1 kg
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Code produit. 10379223
Marque: Thermo Scientific Chemicals 120140010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-50-3
Formule moléculaire C4H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.12
Numéro MDL MFCD00008130
Clé InChI YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 11163
ChEBI CHEBI:17201
Nom IUPAC 2-[(2-aminoacétyl)amino]acide acétique
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycylglycine
Point de fusion 262.0°C to 264.0°C
Absorbance (10% aq. soln.) (1 cm cell), (10% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.01 max. at 405nm
Note relative au nom 99+%
pH 5.5 to 6 (5% aq. soln.)
Couleur Blanc
Chlorure 100ppm max
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCH2CONHCH2CO2H
Beilstein 04, 371
Merck Index 15, 4539
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 132g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol, practically insoluble in ether
Quantité 1 kg
Poids de la formule 132.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0444342 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number120140250,120141000,120140010
Numéro de lotA0444342 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/07/2022 Catalog Number120140250,120141000,120140010
Numéro de lotA0443461 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/06/2022 Catalog Number120140250,120141000,120140010
Numéro de lotA0411884 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2022 Catalog Number120140250,120141000,120140010
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycine, 99+ % >