Learn More
Glycine, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™ Code produit.: 13215403
Glycine, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Code produit. 13215403
500 g, Flacon en verre ambré à col large
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Code produit. 13215403
Marque: Avantor J.T.Baker 058101
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Quantité 500 g
Poids de la formule 75.07
Gravité spécifique 1L = 1.16kg
Qualité FCC / USP
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Glycine, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™ >