Learn More
Chlorhydrate de glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11494783
Chlorhydrate de glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11494783
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11494783
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12162.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Glycine hydrochloride is an inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de glycine est un neurotransmetteur inhibiteur de la moelle épinière, régulateur allostérique des récepteurs NMDA.
Solubilité
Soluble dans l’eau (>100 g/L).
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6000-43-7
Formule moléculaire C2H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 111.53
Numéro MDL MFCD00012872
Clé InChI IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine hydrochloride, 2-aminoacetic acid hydrochloride, glycine, hydrochloride, glycocoll hydrochloride, aminoacetic acid hydrochloride, glycine-hcl, unii-225zlc74hx, ccris 3355, glycine hcl, glycine, chlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 22316
Nom IUPAC hydrogen 2-aminoacetic acid chloride
SMILES [H+].[Cl-].NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine hydrochloride
Point de fusion 175°C to 178°C
Beilstein 3909617
Merck Index 14,4491
Informations sur la solubilité Soluble in water (>100g/L).
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Poids de la formule 111.53
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT11K007 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/07/2024 Catalog NumberA12162.0E,A12162.36,A12162.22
Numéro de lotR01K010 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/05/2024 Catalog NumberA12162.0E,A12162.36,A12162.22
Numéro de lotM09K001 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/01/2024 Catalog NumberA12162.0E,A12162.36,A12162.22
Numéro de lotP09J040 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog NumberA12162.36
Numéro de lotU31H039 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/12/2022 Catalog NumberA12162.0E,A12162.36,A12162.22
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Chlorhydrate de glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >