Learn More
Glycine, Honeywell Fluka™ Code produit.: 16635743
Glycine, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 16635743 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
25 kg
Click to view available options
Quantité:
25 kg
Code produit. 16635743
Marque: Honeywell Fluka 15527H25KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Conforme aux normes analytiques de Ph. Eur., BP, USP, 99-101 % (sur substance anhydre)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 56-40-6
pH 5.9 to 6.4
Chlorure Max. 50 ppm
Métaux lourds (sous forme de Pb) Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation Max. 0.2 %
Formule moléculaire C2H5NO2
Conditionnement Bouteille en plastique
Solvants résiduels Complying
Sulfate Max. 0.005 %
Cendres sulfatées Max. 0.1 %
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCC(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Quantité 25 kg
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0 %
Qualité Réactif pharmacopée Organics
Forme physique Solide
Nom du produit
Glycine, Honeywell Fluka™ >