Learn More
Glycine, Serva Electrophoresis™ Code produit.: 11822040
Glycine, Serva Electrophoresis™
Code produit. 11822040
5 kg
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Code produit. 11822040
Marque: Serva Electrophoresis 2339003
Spécification
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm
Quantité 5 kg
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Glycine, Serva Electrophoresis™